6-Quinolinol ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Q0060-25G Q0060-5G
TCIAQ0060-25GEA 230 EUR
TCIAQ0060-25G TCIAQ0060-5G
6-Quinolinol ≥96.0% (by titrimetric analysis)
6-Quinolinol
Formula: C₉H₇NO
Pto. Ebullición: 313 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 192…193 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00047611
Núm. CAS: 580-16-5
EINECS: 209-454-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8cddbe580913a7c3d5d7ab805a78b44c5e802555&vid=8b8a880173dd9decb837e0fc60876c8e9d210343&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %