8-Quinolinol ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 8-Hidroxiquinolina
H0305-25G H0305-500G
TCIAH0305-25GEA 27 EUR
TCIAH0305-25G TCIAH0305-500G
8-Quinolinol ≥99.0% (by GC, titration analysis)
8-Quinolinol
Formula: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Pto. Ebullición: 126°C
Pto. de fusión: 71,2 °C
Densidad: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006807
Núm. CAS: 148-24-3
EINECS: 205-711-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,04843
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=51b1490ad82bbaf02c3b26a20ce03153911d05c0&vid=76db524c5e72857876835f4dbd0f4a6ae71bc39e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C
Solubility in Dichloromethane almost transparency