Quinoleína ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Q0085-25G Q0085-500G
TCIAQ0085-25GEA 24 EUR
TCIAQ0085-25G TCIAQ0085-500G
Quinoleína ≥97.0% (por GC)
Quinoleína
Formula: C₉H₇N
Pto. Ebullición: 238°C
Pto. de fusión: –15°C
Densidad: 1,095 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 106°C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006736
Núm. CAS: 91-22-5
EINECS: 202-051-6
UN: 2656
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,08068
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=158670e9b21d838d9ea9c4f43510f7ba095f5f2d&vid=cbc3fd17586f088699d1dc82ee081d62c07bb462&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %