2-Metil-8-nitroquinolina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
N0539-25G
N0539-5G
TCIAN0539-25GEA
205
EUR
TCIAN0539-25G
TCIAN0539-5G
2-Metil-8-nitroquinolina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Metil-8-nitroquinolina
Formula:
C₁₀H₈N₂O₂ |
Número MDL:
MFCD00006764 Núm. CAS: 881-07-2 EINECS: 212-919-6 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 138.0 to 141.0 deg-C |
Solubility in hot Methanol | almost transparency |