7-Metil-8-nitroquinolina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M1864-5G M1864-1G
TCIAM1864-5GEA 244 EUR
TCIAM1864-5G TCIAM1864-1G
7-Metil-8-nitroquinolina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
7-Metil-8-nitroquinolina
Formula: C₁₀H₈N₂O₂
Número MDL: MFCD00041234
Núm. CAS: 7471-63-8
EINECS: 231-268-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79a46bc032614257fb775cb9a99b80ab03f5edc5&vid=79a46bc032614257fb775cb9a99b80ab03f5edc5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 183.0 to 187.0 deg-C