2-Metil-6-metoxiquinolina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M1414-25G M1414-5G
TCIAM1414-25GEA 425 EUR
TCIAM1414-25G TCIAM1414-5G
2-Metil-6-metoxiquinolina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Metil-6-metoxiquinolina
Formula: C₁₁H₁₁NO
Pto. Ebullición: 95 - 96 °C (0,5 -rr)
Pto. de fusión: 67 °C
Número MDL: MFCD00006761
Núm. CAS: 1078-28-0
EINECS: 214-080-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7a008840b6a1937cd8008b6189e10776fb4c4cff&vid=29c12e1bb9aa7144419b8e22603b384dc97488c3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 64.0 to 68.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency