2-Metilquinolina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Methylquinoline
Q0005-25G
Q0005-500G
Q0005-100G
TCIAQ0005-25GEA
16
EUR
TCIAQ0005-25G
TCIAQ0005-500G
TCIAQ0005-100G
2-Metilquinolina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Metilquinolina
Formula:
C₁₀H₉N Pto. Ebullición: 247°C Pto. de fusión: –2°C Densidad: 1,0585 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 110°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006756 Núm. CAS: 91-63-4 EINECS: 202-085-1 Índice Merck: 14,08047 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...