3-Metilquinolina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M0782-25G M0782-500G M0782-5G
TCIAM0782-25GEA 99 EUR
TCIAM0782-25G TCIAM0782-500G TCIAM0782-5G
3-Metilquinolina ≥98.0% (por GC)
3-Metilquinolina
Formula: C₁₀H₉N
MW: 143,19 g/mol
Pto. Ebullición: 255°C
Pto. de fusión: 17 °C
Densidad: 1,0673 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00014661
Núm. CAS: 612-58-8
EINECS: 210-315-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=199c6f06f009c3cf8b3ebecd1c43afb4b1083438&vid=e22a6e9a4a594e0e25d8a8a297574b942b1d99be&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %