4-Metilquinolina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Lepidine
L0024-25ML L0024-500ML L0024-100ML
TCIAL0024-25MLEA 42 EUR
TCIAL0024-25ML TCIAL0024-500ML TCIAL0024-100ML
4-Metilquinolina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
4-Metilquinolina
Formula: C₁₀H₉N
MW: 143,19 g/mol
Pto. Ebullición: 265°C
Pto. de fusión: 9 °C
Densidad: 1,0995 g/cm³ (0 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006784
Núm. CAS: 491-35-0
EINECS: 207-734-2
Índice Merck: 14,05441
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66ce4acf71b78e87a46344c7899059351d05429c&vid=336310ce87fb4db6f286cdab5eaef6cf77769f1c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %