8-Metilquinolina ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M0419-25G M0419-5G
TCIAM0419-25GEA 102 EUR
TCIAM0419-25G TCIAM0419-5G
8-Metilquinolina ≥99.0% (por GC)
8-Metilquinolina
Formula: C₁₀H₉N
MW: 143,19 g/mol
Pto. Ebullición: 248°C
Pto. de fusión: –80°C
Densidad: 1,0852 g/cm³ (0 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006810
Núm. CAS: 611-32-5
EINECS: 210-264-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7012bfdd23c84c699ac5505df1c0634201b5019b&vid=5802672698b566d80553e37cd08791d34fffe406&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %