2,6-Dimetilquinolina ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,6-Dimethylquinoline, 2,6-Dimethylquinoline
D1236-25G D1236-5G
TCIAD1236-25GEA 509 EUR
TCIAD1236-25G TCIAD1236-5G
2,6-Dimetilquinolina ≥99.0% (por GC)
2,6-Dimetilquinolina
Formula: C₁₁H₁₁N
MW: 157,22 g/mol
Pto. Ebullición: 267°C
Pto. de fusión: 55…58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006762
Núm. CAS: 877-43-0
EINECS: 212-891-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=90d4b66dc6d60a0f076fe028d3dabce13bbb87e6&vid=41f1a96404e31410a9a5fa489bc54358ed3b8498&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 57.0 to 60.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency