Bromociclobutano ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Cyclobutyl bromide
C0771-1G C0771-5G
TCIAC0771-1GEA 33 EUR
TCIAC0771-1G TCIAC0771-5G
Bromociclobutano ≥96.0% (por GC)
Bromociclobutano
Formula: C₄H₇Br
MW: 135 g/mol
Pto. Ebullición: 108°C
Densidad: 1,4208 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 22°C
Número MDL: MFCD00001317
Núm. CAS: 4399-47-7
EINECS: 224-530-9
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0cea108e5775252540bbf92f12fe2fe8c01602e6&vid=9825458cd29b84e374acff56b5b6302d7519c560&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %