Bromociclohexano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B0581-25G B0581-500G B0581-100G
TCIAB0581-25GEA 16 EUR
TCIAB0581-25G TCIAB0581-500G TCIAB0581-100G
Bromociclohexano ≥98.0% (por GC)
Bromociclohexano
Formula: C₆H₁₁Br
Pto. Ebullición: 165°C
Pto. de fusión: –56,5 °C
Densidad: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 62°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003819
Núm. CAS: 108-85-0
EINECS: 203-622-2
Índice Merck: 14,02730
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3516f7490d7c361c5d28fd36b5f622fdbd6da4e8&vid=6e7af25620e6c885c442c3707321586fcd67ec84&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %