Bromociclopropano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Cyclopropyl bromide
C1067-25G C1067-250G C1067-5G
TCIAC1067-25GEA 67 EUR
TCIAC1067-25G TCIAC1067-250G TCIAC1067-5G
Bromociclopropano ≥98.0% (por GC)
Bromociclopropano
Formula: C₃H₅Br
Pto. Ebullición: 69°C
Densidad: 1,505 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –6°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001271
Núm. CAS: 4333-56-6
EINECS: 224-375-7
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f15d5a07146c8615adedbdbdda6be2946036f10&vid=1bfb99f57fa9b6c5da2b731da0a9922a39e9f1b8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %