Ciclobutanona ≥97.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Peligro
Estabilización: estabilizado con sodio carbonato
C1913-1G C1913-5G
TCIAC1913-1GEA 34 EUR
TCIAC1913-1G TCIAC1913-5G
Ciclobutanona ≥97.0% (por GC) estabilizado
Ciclobutanona
Formula: C₄H₆O
MW: 70,09 g/mol
Pto. Ebullición: 99°C
Pto. de fusión: -53°C
Densidad: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 10°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00001332
Núm. CAS: 1191-95-3
EINECS: 214-745-6
UN: 1224
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c87df8957053738d3a53d7fd954dc66947bbeeee&vid=fbf2c0aa5ab86f74b1393b8e26f6d8df0ac3b81f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %