Cicloheptanona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Suberon, Cycloheptan-1-one
C0466-25ML C0466-500ML C0466-100ML
TCIAC0466-25MLEA 41 EUR
TCIAC0466-25ML TCIAC0466-500ML TCIAC0466-100ML
Cicloheptanona ≥98.0% (por GC)
Cicloheptanona
Formula: C₇H₁₂O
MW: 112,17 g/mol
Pto. Ebullición: 180°C
Pto. de fusión: –21°C
Densidad: 0,949 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 56°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004159
Núm. CAS: 502-42-1
EINECS: 207-937-6
UN: 1224
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,02722
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=704bb2eeeae2eb499107b02b5771df6ea79eddd2&vid=c32f1e586196dd84c15f832f564cc3561ce9c94c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %