Ciclooctanona ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C0504-10G C0504-25G
TCIAC0504-10GEA 16 EUR
TCIAC0504-10G TCIAC0504-25G
Ciclooctanona ≥97.0% (por GC)
Ciclooctanona
Formula: C₈H₁₄O
MW: 126,2 g/mol
Pto. Ebullición: 196 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 39…41 °C
Densidad: 0,9581 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001754
Núm. CAS: 502-49-8
EINECS: 207-940-2
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=112cf3324df619bbf10fe1cb1068c8fec63791d4&vid=5f7e01e3db5ff9ea3d8b563c14832c9bb61157ea&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %