Ciclopentanona ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C0510-25ML C0510-500ML C0510-100ML
TCIAC0510-25MLEA 16 EUR
TCIAC0510-25ML TCIAC0510-500ML TCIAC0510-100ML
Ciclopentanona ≥99.0% (por GC)
Ciclopentanona
Formula: C₅H₈O
Pto. Ebullición: 130°C
Pto. de fusión: –51°C
Densidad: 0,941 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 34°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001409
Núm. CAS: 120-92-3
EINECS: 204-435-9
UN: 2245
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,02743
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f82d128dcf05fe6be2ccceeab758685eb19616c&vid=2153dc3eb99ef35824ced3fb493692aa3f0f0d61&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %