1,3-Ciclohexanodiona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Cyclohexane-1,3-dione
C0682-25G C0682-250G
TCIAC0682-25GEA 25 EUR
TCIAC0682-25G TCIAC0682-250G
1,3-Ciclohexanodiona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1,3-Ciclohexanodiona
Formula: C₆H₈O₂
MW: 112,13 g/mol
Pto. Ebullición: 235 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 105 °C
Densidad: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001585
Núm. CAS: 504-02-9
EINECS: 207-980-0
Índice Merck: 14,03178
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7bef83303d232cf8943574e6c014247e0540a9f&vid=7dc23c922f28bbb9f1417597662c8ea45d14118d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 103.0 to 106.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency