1,3-Ciclopentanodiona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Cyclopentane-1,3-dione
C1146-1G C1146-5G
TCIAC1146-1GEA 31 EUR
TCIAC1146-1G TCIAC1146-5G
1,3-Ciclopentanodiona ≥98.0% (por GC)
1,3-Ciclopentanodiona
Formula: C₅H₆O₂
Pto. de fusión: 149…152 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001405
Núm. CAS: 3859-41-4
EINECS: 223-372-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=60ab7a21f43541481a3bdc040add09614e3aaf7e&vid=3342d82b77153721af907a726401f8d52ab774a9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %