Ácido ciclohexanocarboxílico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C0470-25G C0470-500G
TCIAC0470-25GEA 16 EUR
TCIAC0470-25G TCIAC0470-500G
Ácido ciclohexanocarboxílico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido ciclohexanocarboxílico
Formula: C₇H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 232 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 31 °C
Densidad: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001461
Núm. CAS: 98-89-5
EINECS: 202-711-3
Índice Merck: 14,02724
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=40df249d3b16ca0d417e270f03c152bf9d2424f7&vid=dd9011e9a0f5bf68fe03fda0b010468889fe4ec0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %