Ácido 1-aminociclohexanocarboxilico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-Amino-1-cyclohexanecarboxylic acid, 1-Aminocyclohexane-1-carboxylic acid
A1068-100G A1068-25G
TCIAA1068-100GEA 587 EUR
TCIAA1068-100G TCIAA1068-25G
Ácido 1-aminociclohexanocarboxilico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-Aminocyclohexanecarboxylic acid
Formula: C₇H₁₃NO₂
MW: 143,19 g/mol
Pto. Ebullición: 272 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 170 °C
Densidad: 1,229 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001487
Núm. CAS: 2756-85-6
EINECS: 220-411-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7397972b389cc17f098502d2013cf0b8c34530e&vid=14af5f6c8f0da4506c76c49f564ee0daa73f18d8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency