Ácido 1-aminociclopentanocarboxilico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Ácido 1-aminociclopentano-1-carboxilico
A1063-25G A1063-5G A1063-1G
TCIAA1063-25GEA 249 EUR
TCIAA1063-25G TCIAA1063-5G TCIAA1063-1G
Ácido 1-aminociclopentanocarboxilico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 1-aminociclopentanocarboxilico
Formula: C₆H₁₁NO₂
MW: 129,16 g/mol
Pto. Ebullición: 254 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 330°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001381
Núm. CAS: 52-52-8
EINECS: 200-144-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,02734
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba988210b9e772de1c937c2b736d786dc9b7c4ce&vid=f83e54dd9ca76a1f266772d0ac49d525ae63aec2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency