Ácido ciclobutano-1,1-dicarboxílico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Cyclobutane-1,1-dicarboxylic acid
C0769-25G C0769-5G
TCIAC0769-25GEA 90 EUR
TCIAC0769-25G TCIAC0769-5G
Ácido ciclobutano-1,1-dicarboxílico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido ciclobutano-1,1-dicarboxílico
Formula: C₆H₈O₄
Pto. Ebullición: 663 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 156…158 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001325
Núm. CAS: 5445-51-2
EINECS: 226-651-2
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a42bedf2922e078460da36d25d628f0c37be75f2&vid=a42bedf2922e078460da36d25d628f0c37be75f2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %