Clorociclobutano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Cyclobutyl chloride
C1033-1ML C1033-5ML
TCIAC1033-1MLEA 56 EUR
TCIAC1033-1ML TCIAC1033-5ML
Clorociclobutano ≥98.0% (por GC)
Clorociclobutano
Formula: C₄H₇Cl
MW: 90,55 g/mol
Pto. Ebullición: 82°C
Densidad: 0,991 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: –8°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00013736
Núm. CAS: 1120-57-6
EINECS: 214-314-2
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e841a9888d4206f053ab05a920ccc88342fb8288&vid=e841a9888d4206f053ab05a920ccc88342fb8288&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %