Clorociclohexano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C0153-25ML
C0153-500ML
TCIAC0153-25MLEA
16
EUR
TCIAC0153-25ML
TCIAC0153-500ML
Clorociclohexano ≥98.0% (por GC)
Clorociclohexano
Formula:
C₆H₁₁Cl Pto. Ebullición: 143°C Pto. de fusión: -44°C Densidad: 1 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 32°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003822 Núm. CAS: 542-18-7 EINECS: 208-806-6 UN: 1993 ADR: 3,III Índice Merck: 14,02732 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |