Clorociclopentano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C0566-25ML C0566-500ML
TCIAC0566-25MLEA 16 EUR
TCIAC0566-25ML TCIAC0566-500ML
Clorociclopentano ≥98.0% (por GC)
Clorociclopentano
Formula: C₅H₉Cl
Pto. Ebullición: 114 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –93 °C
Densidad: 1,0051 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 15°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001360
Núm. CAS: 930-28-9
EINECS: 213-212-5
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7746629e3d7e6e4c2cdff1f409a956fcb9417c03&vid=7746629e3d7e6e4c2cdff1f409a956fcb9417c03&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %