2-Clorociclohexanol ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
C0656-25G C0656-5G
TCIAC0656-25GEA 259 EUR
TCIAC0656-25G TCIAC0656-5G
2-Clorociclohexanol ≥95.0% (por GC)
2-Clorociclohexanol
Formula: C₆H₁₁ClO
Pto. Ebullición: 84°C
Densidad: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00003860
Núm. CAS: 1561-86-0
EINECS: 216-339-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=efb5e59808b904d8ff15799daa8220a35ad73c3b&vid=efb5e59808b904d8ff15799daa8220a35ad73c3b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %