Ciclobutilamina ≥97.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Peligro

A1036-1ML A1036-5ML
TCIAA1036-1MLEA 27 EUR
TCIAA1036-1ML TCIAA1036-5ML
Ciclobutilamina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Ciclobutilamina
Formula: C₄H₉N
Pto. Ebullición: 82°C
Densidad: 0,8328 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: -1°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001328
Núm. CAS: 2516-34-9
EINECS: 219-736-0
UN: 2733
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a7ff2475974e8239d03c74d92ef2e854aad6bcb&vid=4a7ff2475974e8239d03c74d92ef2e854aad6bcb&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR