Ciclohexilamina ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Aminocyclohexane
C0494-25ML C0494-500ML
TCIAC0494-25MLEA 17 EUR
TCIAC0494-25ML TCIAC0494-500ML
Ciclohexilamina ≥99.0% (por GC)
Ciclohexilamina
Formula: C₆H₁₃N
MW: 99,18 g/mol
Pto. Ebullición: 135°C
Pto. de fusión: –18 °C
Densidad: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 30°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001486
Núm. CAS: 108-91-8
EINECS: 203-629-0
UN: 2357
ADR: 8,II
Índice Merck: 14,02729
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f9058cc95d1295ebb63b097c80d094732a68da&vid=16f9058cc95d1295ebb63b097c80d094732a68da&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %