Ciclopropilamina ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
Aminocyclopropane
C0981-25ML
C0981-5ML
TCIAC0981-25MLEA
44
EUR
TCIAC0981-25ML
TCIAC0981-5ML
Ciclopropilamina ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Ciclopropilamina
Formula:
C₃H₇N Pto. Ebullición: 50°C Pto. de fusión: –10 °C Densidad: 0,8131 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 1°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001301 Núm. CAS: 765-30-0 EINECS: 212-142-2 UN: 2733 ADR: 3,II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 95.0 % |