Ciclobutanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C0770-1G C0770-5G
TCIAC0770-1GEA 57 EUR
TCIAC0770-1G TCIAC0770-5G
Ciclobutanol ≥98.0% (por GC)
Ciclobutanol
Formula: C₄H₈O
MW: 72,11 g/mol
Pto. Ebullición: 125°C
Densidad: 0,9226 g/cm³ (15 °C)
Pto. de inflamación: 21°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001318
Núm. CAS: 2919-23-5
EINECS: 220-858-1
UN: 1987
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f64239de0a21aa6ca768301fa94d2789d499bab&vid=4f64239de0a21aa6ca768301fa94d2789d499bab&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %