Ciclohexano ≥99.5% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
C0469-25ML C0469-500ML
TCIAC0469-25MLEA 16 EUR
TCIAC0469-25ML TCIAC0469-500ML
Ciclohexano ≥99.5% (por GC)
Ciclohexano
Formula: C₆H₁₂
Pto. Ebullición: 81°C
Pto. de fusión: 7 °C
Densidad: 0,7785 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –20°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003814
Núm. CAS: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,02723
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b07639659b2a13e27fbc013757200f70c5b4807b&vid=b07639659b2a13e27fbc013757200f70c5b4807b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %