3-Bromopropionato de etilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B0647-25G B0647-500G B0647-100G
TCIAB0647-25GEA 43 EUR
TCIAB0647-25G TCIAB0647-500G TCIAB0647-100G
3-Bromopropionato de etilo ≥98.0% (por GC)
3-Bromopropionato de etilo
Formula: C₅H₉BrO₂
Pto. de inflamación: 79°C
Número MDL: MFCD00000251
Núm. CAS: 539-74-2
EINECS: 208-724-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d72adde2d02aaab0b76c4acfaec0b6d56144f22&vid=4d72adde2d02aaab0b76c4acfaec0b6d56144f22&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %