3-Bromopropionato de metilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 3-bromopropanoate
B0648-25G
B0648-100G
TCIAB0648-25GEA
50
EUR
TCIAB0648-25G
TCIAB0648-100G
3-Bromopropionato de metilo ≥99.0% (por GC)
3-Bromopropionato de metilo
Formula:
C₄H₇BrO₂ Pto. Ebullición: 105°C Pto. de inflamación: 75°C |
Número MDL:
MFCD00000250 Núm. CAS: 3395-91-3 EINECS: 222-247-5 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |