2-Bromo-6-metoxipiridina ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B3260-25G B3260-5G
TCIAB3260-25GEA 105 EUR
TCIAB3260-25G TCIAB3260-5G
2-Bromo-6-metoxipiridina ≥97.0% (por GC)
2-Bromo-6-metoxipiridina
Formula: C₆H₆BrNO
MW: 188,02 g/mol
Pto. Ebullición: 91°C
Pto. de inflamación: 104°C
Número MDL: MFCD00088345
Núm. CAS: 40473-07-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9111fe8d48130382ce3858b9c098367ce6d7534a&vid=9111fe8d48130382ce3858b9c098367ce6d7534a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %