Ácido 4-cloro-2-iodobenzoico ≥98.0% (by titrimetric analysis)

Proveedor: TCI
Atención

C2604-1G C2604-5G
TCIAC2604-1GEA 38 EUR
TCIAC2604-1G TCIAC2604-5G
Ácido 4-cloro-2-iodobenzoico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 4-cloro-2-iodobenzoico
Formula: C₇H₄ClIO₂
MW: 282,46 g/mol
Número MDL: MFCD00060676
Núm. CAS: 13421-13-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b22a93c2c2cfaa95f8670582722607512f1c351b&vid=b22a93c2c2cfaa95f8670582722607512f1c351b&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 162.0 to 166.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR