Piperidina-N-carbaldehido ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1-Formylpiperidine, N-Formylpiperidine
F0234-25ML F0234-500ML F0234-100ML
TCIAF0234-25MLEA 16 EUR
TCIAF0234-25ML TCIAF0234-500ML TCIAF0234-100ML
Piperidina-N-carbaldehido ≥98.0% (por GC)
Piperidina-N-carbaldehido
Formula: C₆H₁₁NO
MW: 113,16 g/mol
Pto. Ebullición: 222°C
Pto. de inflamación: 91°C
Número MDL: MFCD00006483
Núm. CAS: 2591-86-8
EINECS: 219-986-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb87216c2c409a29b19fbfe3955b721d17d0186e&vid=bb87216c2c409a29b19fbfe3955b721d17d0186e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %