Tereftalato de dietilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
T0014-25G T0014-500G
TCIAT0014-25GEA 37 EUR
TCIAT0014-25G TCIAT0014-500G
Tereftalato de dietilo ≥99.0% (por GC)
Tereftalato de dietilo
Formula: C₁₂H₁₄O₄
Pto. Ebullición: 142°C
Número MDL: MFCD00039891
Núm. CAS: 636-09-9
EINECS: 211-249-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f0d6c8134889d63af518e9364560504991edff7d&vid=f0d6c8134889d63af518e9364560504991edff7d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency