(±)-p-Ment-1-en-8-ol ≥80.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T0022-25ML T0022-500ML
TCIAT0022-25MLEA 17 EUR
TCIAT0022-25ML TCIAT0022-500ML
(±)-p-Ment-1-en-8-ol ≥80.0% (por GC)
(±)-p-Ment-1-en-8-ol
Formula: C₁₀H₁₈O
Pto. de inflamación: 101°C
Número MDL: MFCD00001557
Núm. CAS: 98-55-5
EINECS: 202-680-6
Índice Merck: 14,09171
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a2ae161197eb313a5f7642db02ac8ea0b2557bf&vid=8a2ae161197eb313a5f7642db02ac8ea0b2557bf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 80.0 %
Specific rotation [a]20/D -15.0 to -40.0 deg (neat)