(±)-p-Ment-1-en-8-ol ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T0984-25ML T0984-500ML T0984-100ML
TCIAT0984-25MLEA 18 EUR
TCIAT0984-25ML TCIAT0984-500ML TCIAT0984-100ML
(±)-p-Ment-1-en-8-ol ≥95.0% (por GC)
(±)-p-Ment-1-en-8-ol
Formula: C₁₀H₁₈O
Pto. Ebullición: 218°C
Número MDL: MFCD00001557
Núm. CAS: 98-55-5
EINECS: 202-680-6
Índice Merck: 14,09171
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8560713daa978c0621a991fcda96dc1e7803e8d7&vid=8560713daa978c0621a991fcda96dc1e7803e8d7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %