DL-Ácido tropico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (±)-Ácido tropico
T0533-25G T0533-250G
TCIAT0533-25GEA 30 EUR
TCIAT0533-25G TCIAT0533-250G
DL-Ácido tropico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
DL-Ácido tropico
Formula: C₉H₁₀O₃
Número MDL: MFCD00004255
Núm. CAS: 552-63-6
EINECS: 209-020-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e46135a66941952f1a5128f424ac54e4d0c80d97&vid=e46135a66941952f1a5128f424ac54e4d0c80d97&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 119.0 deg-C