Trietanolato de aluminio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Aluminumethoxide, Aluminum ethoxide, Aluminium triethylate
A0245-25G A0245-250G
TCIAA0245-25GEA 16 EUR
TCIAA0245-25G TCIAA0245-250G
Trietanolato de aluminio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Trietanolato de aluminio
Formula: C₆H₁₅AlO₃
Pto. Ebullición: 200°C
Pto. de fusión: 140°C
Número MDL: MFCD00009658
Núm. CAS: 555-75-9
EINECS: 209-105-8
UN: 2925
ADR: 4.1,II
Índice Merck: 14,00338
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=26e3da3d19032ee96c2a013089d94bbbeecf9e81&vid=26e3da3d19032ee96c2a013089d94bbbeecf9e81&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %