Trifluorometanosulfonato de cobre (II) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Copper(II) trifluoromethanesulphonate, Copper triflate
T1292-25G T1292-5G
TCIAT1292-25GEA 98 EUR
TCIAT1292-25G TCIAT1292-5G
Trifluorometanosulfonato de cobre (II) ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Trifluorometanosulfonato de cobre (II)
Formula: C₂CuF₆O₆S₂
MW: 361.69 g/mol
Número MDL: MFCD00077492
Núm. CAS: 34946-82-2
EINECS: 252-300-8
UN: 1759
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d6af86c5054c9f7fdfc2279422743e7a6f70a26b&vid=d6af86c5054c9f7fdfc2279422743e7a6f70a26b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Dark blue powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %