2-(2-Hexiloxietoxi) etanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-(2-(Hexyloxy)ethoxy)ethanol, Diethylene glycol mono-n-hexyl ether
D0501-25ML
D0501-500ML
TCIAD0501-25MLEA
16
EUR
TCIAD0501-25ML
TCIAD0501-500ML
2-(2-Hexiloxietoxi) etanol ≥98.0% (por GC)
2-(2-Hexiloxietoxi) etanol
Formula:
C₁₀H₂₂O₃ MW: 190.28 g/mol Pto. de inflamación: 141°C |
Número MDL:
MFCD00010703 Núm. CAS: 112-59-4 EINECS: 203-988-3 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |