2,5-Diclorobenzoato de etilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Ethyl 2,5-dichlorobenzoate
D2566-25G D2566-5G
TCIAD2566-25GEA 171 EUR
TCIAD2566-25G TCIAD2566-5G
2,5-Diclorobenzoato de etilo ≥98.0% (por GC)
2,5-Diclorobenzoato de etilo
Formula: C₉H₈Cl₂O₂
Número MDL: MFCD00013636
Núm. CAS: 35112-27-7
EINECS: 252-373-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2c2a8cdf59ee91aecd601c6f6ffb76122d71e45&vid=c2c2a8cdf59ee91aecd601c6f6ffb76122d71e45&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %