2,4-Difluorobenzoato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
M1879-25G
M1879-5G
TCIAM1879-25GEA
90
EUR
TCIAM1879-25G
TCIAM1879-5G
2,4-Difluorobenzoato de metilo ≥98.0% (por GC)
2,4-Difluorobenzoato de metilo
Formula:
C₈H₆F₂O₂ Pto. Ebullición: 194°C Pto. de inflamación: 82°C |
Número MDL:
MFCD03093799 Núm. CAS: 106614-28-2 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |