3-Cloropropionato de etilo ≥97.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

C1274-25G C1274-100G
TCIAC1274-25GEA 101 EUR
TCIAC1274-25G TCIAC1274-100G
3-Cloropropionato de etilo ≥97.0% (por GC)
3-Cloropropionato de etilo
Formula: C₅H₉ClO₂
MW: 136,58 g/mol
Pto. Ebullición: 162°C
Pto. de inflamación: 54°C
Número MDL: MFCD00000989
Núm. CAS: 623-71-2
EINECS: 210-809-2
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=519c6a70d21de5d9e2a95c245d6db7ee2793a9e4&vid=519c6a70d21de5d9e2a95c245d6db7ee2793a9e4&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR