2-Nitrotereftalato de dimetilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
N0501-25G N0501-250G
TCIAN0501-25GEA 16 EUR
TCIAN0501-25G TCIAN0501-250G
2-Nitrotereftalato de dimetilo ≥97.0% (por GC)
2-Nitrotereftalato de dimetilo
Formula: C₁₀H₉NO₆
Número MDL: MFCD00008422
Núm. CAS: 5292-45-5
EINECS: 226-134-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ded79d7a083a728097b96daf1cadb36356bc776&vid=2ded79d7a083a728097b96daf1cadb36356bc776&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 74.0 to 77.0 deg-C