Metilenbis[difenilfosfina] ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: [(1,1-Diphenylphosphino)methyl](diphenyl)phosphine, DPPM
B1982-25G B1982-5G
TCIAB1982-25GEA 186 EUR
TCIAB1982-25G TCIAB1982-5G
Metilenbis[difenilfosfina] ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Metilenbis[difenilfosfina]
Formula: C₂₅H₂₂P₂
MW: 384,4 g/mol
Número MDL: MFCD00003537
Núm. CAS: 2071-20-7
EINECS: 218-194-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f2ef258089403d3cf4a33b694d7d75808b93ab3&vid=6f2ef258089403d3cf4a33b694d7d75808b93ab3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Iodometric back titration) min. 97.0 %
Melting point 118.0 to 122.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency